Methyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954112-1G OR954112-250MG
APOSOR954112-1GEA 696 EUR
APOSOR954112-1G APOSOR954112-250MG
Methyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Methyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Formel: C₁₀H₁₆O₃
Molecular Weight: 184.232 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20261465
CAS-Nummer: 32767-46-7