Methyl 5-hydroxy-pyrazole-3-carboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 5-hydroxy-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR954158-1G
OR954158-5G
APOSOR954158-1GEA
68.3
EUR
APOSOR954158-1G
APOSOR954158-5G
Methyl 5-hydroxy-pyrazole-3-carboxylate 96%
Methyl 5-hydroxy-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₅H₆N₂O₃ Molecular Weight: 142.113 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878841 CAS-Nummer: 1018446-60-0 |