3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954194-1G OR954194-250MG
APOSOR954194-1GEA 647 EUR
APOSOR954194-1G APOSOR954194-250MG
3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenol 95%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenol
Formel: C₉H₈N₂O
Molecular Weight: 160,173 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19686219
CAS-Nummer: 904315-14-6