6-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954203-1G OR954203-250MG
APOSOR954203-1GEA 848 EUR
APOSOR954203-1G APOSOR954203-250MG
6-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 95%
6-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Formel: C₆H₆ClN₅
Molecular Weight: 183.598 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18793420
CAS-Nummer: 5413-96-7