1-Butyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954261-1G OR954261-25G OR954261-5G
APOSOR954261-1GEA 145 EUR
APOSOR954261-1G APOSOR954261-25G APOSOR954261-5G
1-Butyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1-Butyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formel: C₁₂H₁₃N₃
Molecular Weight: 199.252 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22549339
CAS-Nummer: 1403483-90-8