4-Bromo-1-methanesulphonyl-2-methylbenzene 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene
OR954273-1G OR954273-5G
APOSOR954273-1GEA 89.9 EUR
APOSOR954273-1G APOSOR954273-5G
4-Bromo-1-methanesulphonyl-2-methylbenzene 96%
4-Bromo-1-methanesulphonyl-2-methylbenzene
Formel: C₈H₉BrO₂S
Molecular Weight: 249.125 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22549347
CAS-Nummer: 99768-21-5