2-Amino-5-ethoxybenzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954345-1G
OR954345-5G
APOSOR954345-1GEA
270
EUR
APOSOR954345-1G
APOSOR954345-5G
2-Amino-5-ethoxybenzonitrile 98%
2-Amino-5-ethoxybenzonitrile
Formel:
C₉H₁₀N₂O Molecular Weight: 162.189 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17168771 CAS-Nummer: 549488-78-0 |