Ethyl 1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylate
OR954350-1G OR954350-5G
APOSOR954350-1GEA 155 EUR
APOSOR954350-1G APOSOR954350-5G
Ethyl 1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Ethyl 1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate
Formel: C₉H₉N₃O₂
Molecular Weight: 191,187 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00963122
CAS-Nummer: 73605-91-1