N-Ethyl-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954395-10G OR954395-1G OR954395-5G
APOSOR954395-10GEA 754 EUR
APOSOR954395-10G APOSOR954395-1G APOSOR954395-5G
N-Ethyl-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
N-Ethyl-5-methoxy-2-nitroaniline
Formel: C₉H₁₂N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00570802
CAS-Nummer: 314755-31-2