4-Bromo-2-chloro-1-(methylsulphonyl)benzene 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR954476-1G OR954476-5G
APOSOR954476-1GEA 180 EUR
APOSOR954476-1G APOSOR954476-5G
4-Bromo-2-chloro-1-(methylsulphonyl)benzene 96%
4-Bromo-2-chloro-1-(methylsulphonyl)benzene
Formel: C₇H₆BrClO₂S
Molecular Weight: 269,543 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26131172
CAS-Nummer: 648905-09-3