2-(4-Methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954531-1G OR954531-250MG
APOSOR954531-1GEA 281 EUR
APOSOR954531-1G APOSOR954531-250MG
2-(4-Methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole 95%
2-(4-Methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molecular Weight: 176,172 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00491615
CAS-Nummer: 829-35-6