2-(2-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR954563-1G
OR954563-25G
OR954563-5G
APOSOR954563-1GEA
106
EUR
APOSOR954563-1G
APOSOR954563-25G
APOSOR954563-5G
2-(2-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole 98%
2-(2-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Formel:
C₉H₆BrClN₂O Molecular Weight: 273,514 g/mol Schmelzpunkt: 110…120 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03981004 CAS-Nummer: 733044-96-7 |