2-Hydroxy-3-phenylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Phenylpyridin-2-ol
OR954647-1G OR954647-250MG
APOSOR954647-1GEA 444 EUR
APOSOR954647-1G APOSOR954647-250MG
2-Hydroxy-3-phenylpyridine 95%
2-Hydroxy-3-phenylpyridine
Formel: C₁₁H₉NO
Molecular Weight: 171.195 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114134
CAS-Nummer: 24228-13-5