6-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954658-1G OR954658-5G
APOSOR954658-1GEA 219 EUR
APOSOR954658-1G APOSOR954658-5G
6-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxypyridine 98%
6-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxypyridine
Formel: C₁₂H₈N₂O
Molecular Weight: 196,205 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11876110
CAS-Nummer: 1111110-50-9