4-(2-Methylphenyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-ol
OR954765-1G
OR954765-5G
APOSOR954765-1GEA
219
EUR
APOSOR954765-1G
APOSOR954765-5G
4-(2-Methylphenyl)phenol 98%
4-(2-Methylphenyl)phenol
Formel:
C₁₃H₁₂O Molecular Weight: 184,234 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06802303 CAS-Nummer: 38262-85-0 |