4-(3-Hydroxyphenyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954776-1G OR954776-5G
APOSOR954776-1GEA 219 EUR
APOSOR954776-1G APOSOR954776-5G
4-(3-Hydroxyphenyl)phenol 98%
4-(3-Hydroxyphenyl)phenol
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11895234
CAS-Nummer: 18855-13-5