3-Cyano-5-phenylphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954905-1G OR954905-250MG
APOSOR954905-1GEA 364 EUR
APOSOR954905-1G APOSOR954905-250MG
3-Cyano-5-phenylphenol 98%
3-Cyano-5-phenylphenol
Formel: C₁₃H₉NO
Molecular Weight: 195,217 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18314129
CAS-Nummer: 939771-50-3