2-Formyl-5-phenylphenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR954913-1G OR954913-250MG
APOSOR954913-1GEA 364 EUR
APOSOR954913-1G APOSOR954913-250MG
2-Formyl-5-phenylphenol 96%
2-Formyl-5-phenylphenol
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Molecular Weight: 198.217 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18314600
CAS-Nummer: 35664-67-6