5-(4-Chlorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR955007-1G
OR955007-250MG
OR955007-5G
APOSOR955007-1GEA
325
EUR
APOSOR955007-1G
APOSOR955007-250MG
APOSOR955007-5G
5-(4-Chlorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid 97%
5-(4-Chlorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid
Formel:
C₁₂H₈ClNO₂ Molecular Weight: 233,65 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410266 CAS-Nummer: 187999-33-3 |