(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955234-1G
APOSOR955234-1GEA 68.3 EUR
APOSOR955234-1G
(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol 95%
(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,179 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09839185
CAS-Nummer: 202932-05-6