Methyl 3-(2-chlorophenyl)propanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955438-1G OR955438-100MG OR955438-250MG OR955438-500MG
APOSOR955438-1GEA 236 EUR
APOSOR955438-1G APOSOR955438-100MG APOSOR955438-250MG APOSOR955438-500MG
Methyl 3-(2-chlorophenyl)propanoate 95%
Methyl 3-(2-chlorophenyl)propanoate
Formel: C₁₀H₁₁ClO₂
Molecular Weight: 198.646 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16620959
CAS-Nummer: 74124-86-0