Methyl 3-cyclopentylpropanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955455-1G
OR955455-5G
APOSOR955455-1GEA
229
EUR
APOSOR955455-1G
APOSOR955455-5G
Methyl 3-cyclopentylpropanoate 95%
Methyl 3-cyclopentylpropanoate
Formel:
C₉H₁₆O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12031704 CAS-Nummer: 4300-02-1 |