Methyl 4-Boc-morpholine-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-tert-Butyl 2-methyl morpholine-2,4-dicarboxylate
OR955607-1G
APOSOR955607-1GEA 71.2 EUR
APOSOR955607-1G
Methyl 4-Boc-morpholine-2-carboxylate 97%
Methyl 4-Boc-morpholine-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₉NO₅
Molecular Weight: 245,272 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16877230
CAS-Nummer: 500789-41-3