(S)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955802-1G OR955802-250MG OR955802-5G
APOSOR955802-1GEA 248 EUR
APOSOR955802-1G APOSOR955802-250MG APOSOR955802-5G
(S)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 95%
(S)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₃NO·ClH
Molecular Weight: 187.667 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11865390
CAS-Nummer: 1304771-27-4