Methyl-3-(4-pyridyl)propanoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 3-(4-Pyridyl)propanoate
OR955804-1G
APOSOR955804-1GEA 360 EUR
APOSOR955804-1G
Methyl-3-(4-pyridyl)propanoate 97%
Methyl-3-(4-pyridyl)propanoate
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165,189 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07367499
CAS-Nummer: 90610-07-4