Methyl 3-chloro-5-hydroxybenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955921-1G OR955921-250MG
APOSOR955921-1GEA 374 EUR
APOSOR955921-1G APOSOR955921-250MG
Methyl 3-chloro-5-hydroxybenzoate 98%
Methyl 3-chloro-5-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₇ClO₃
Molecular Weight: 186,592 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12407235
CAS-Nummer: 98406-04-3