Methyl 4-formyl-3-methylbenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR955987-1G OR955987-250MG OR955987-5G
APOSOR955987-1GEA 169 EUR
APOSOR955987-1G APOSOR955987-250MG APOSOR955987-5G
Methyl 4-formyl-3-methylbenzoate 97%
Methyl 4-formyl-3-methylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Molecular Weight: 178,185 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20923636
CAS-Nummer: 24078-24-8