4-Chloro-6-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956043-1G OR956043-250MG
APOSOR956043-1GEA 137 EUR
APOSOR956043-1G APOSOR956043-250MG
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine 95%
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
Formel: C₈H₇ClN₄
Molecular Weight: 194.621 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08691760
CAS-Nummer: 1015845-71-2