2-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956198-1G
OR956198-5G
APOSOR956198-1GEA
290
EUR
APOSOR956198-1G
APOSOR956198-5G
2-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
2-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile
Formel:
C₉H₉NO₂S Molecular Weight: 195.238 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19257810 CAS-Nummer: 25195-58-8 |