(S)-b-Amino-2-chloro-benzeneethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-2-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethanol
OR956203-1G OR956203-250MG
APOSOR956203-1GEA 1080 EUR
APOSOR956203-1G APOSOR956203-250MG
(S)-b-Amino-2-chloro-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-2-chloro-benzeneethanol
Formel: C₈H₁₀ClNO
Molecular Weight: 171.624 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09253611
CAS-Nummer: 213990-63-7