Spiro[3.5]nonane-1,3-dione ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956620-100MG OR956620-50MG
APOSOR956620-100MGEA 424 EUR
APOSOR956620-100MG APOSOR956620-50MG
Spiro[3.5]nonane-1,3-dione ≥98%
Spiro[3.5]nonane-1,3-dione
Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11110994
CAS-Nummer: 455264-97-8