2,3,4-Trichloropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956973-1G
OR956973-250MG
OR956973-5G
APOSOR956973-1GEA
48
EUR
APOSOR956973-1G
APOSOR956973-250MG
APOSOR956973-5G
2,3,4-Trichloropyridine 98%
2,3,4-Trichloropyridine
Formel:
C₅H₂Cl₃N Molecular Weight: 182.435 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22576127 CAS-Nummer: 55934-02-6 |