6-Chloro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR956975-1G OR956975-5G
APOSOR956975-1GEA 328 EUR
APOSOR956975-1G APOSOR956975-5G
6-Chloro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine 95%
6-Chloro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170.593 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16622016
CAS-Nummer: 57744-68-0