5-Bromo-N-cyclopropyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR9570-1G OR9570-5G
APOSOR9570-1GEA 93.1 EUR
APOSOR9570-1G APOSOR9570-5G
5-Bromo-N-cyclopropyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
5-Bromo-N-cyclopropyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₃S
Schmelzpunkt: 134…136 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08235093
CAS-Nummer: 1000339-35-4