1-(3-Chlorophenyl)-2-nitroethene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957310-10G
OR957310-1G
OR957310-5G
APOSOR957310-10GEA
400
EUR
APOSOR957310-10G
APOSOR957310-1G
APOSOR957310-5G
1-(3-Chlorophenyl)-2-nitroethene 95%
1-(3-Chlorophenyl)-2-nitroethene
Formel:
C₈H₆ClNO₂ Molecular Weight: 183,592 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00175518 CAS-Nummer: 3156-35-2 |