2-Methoxypyridin-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957423-1G OR957423-5G
APOSOR957423-1GEA 0 EUR
APOSOR957423-1G APOSOR957423-5G
2-Methoxypyridin-3-ol 95%
2-Methoxypyridin-3-ol
Formel: C₆H₇NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00457990
CAS-Nummer: 13472-83-8