3-(Chloromethyl)phenol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR957448-1G OR957448-5G
APOSOR957448-1GEA 330 EUR
APOSOR957448-1G APOSOR957448-5G
3-(Chloromethyl)phenol 95%
3-(Chloromethyl)phenol
Formel: C₇H₇ClO
Molecular Weight: 142.583 g/mol
Siedepunkt: 105…110 °C (0.1 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658536
CAS-Nummer: 60760-06-7
UN: 3265
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR