3-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957483-1G OR957483-250MG OR957483-5G
APOSOR957483-1GEA 208 EUR
APOSOR957483-1G APOSOR957483-250MG APOSOR957483-5G
3-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 98%
3-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,147 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06656119
CAS-Nummer: 66495-88-3