3-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957500-1G OR957500-5G
APOSOR957500-1GEA 223 EUR
APOSOR957500-1G APOSOR957500-5G
3-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde 96%
3-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,148 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16999707
CAS-Nummer: 60549-26-0