2-Isobutoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957528-1G
OR957528-5G
APOSOR957528-1GEA
219
EUR
APOSOR957528-1G
APOSOR957528-5G
2-Isobutoxyphenol 95%
2-Isobutoxyphenol
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00474627 CAS-Nummer: 21315-20-8 |