4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2(1H)-pyridinone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Hydroxy-3,6-dimethylpyridin-2(1H)-one
OR957596-1G OR957596-250MG OR957596-5G
APOSOR957596-1GEA 178 EUR
APOSOR957596-1G APOSOR957596-250MG APOSOR957596-5G
4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2(1H)-pyridinone 95%
4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2(1H)-pyridinone
Formel: C₇H₉NO₂
Molecular Weight: 139.152 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11113422
CAS-Nummer: 4664-13-5