Methyl 4-hydroxy-2-methoxybenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 4-Hydroxy-2-methoxybenzoate
OR957607-1G OR957607-250MG
APOSOR957607-1GEA 226 EUR
APOSOR957607-1G APOSOR957607-250MG
Methyl 4-hydroxy-2-methoxybenzoate 97%
Methyl 4-hydroxy-2-methoxybenzoate
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182.173 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203815
CAS-Nummer: 28478-46-8