5-Methyl-6-nitro-1,3-benzodioxole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957738-1G OR957738-250MG
APOSOR957738-1GEA 270 EUR
APOSOR957738-1G APOSOR957738-250MG
5-Methyl-6-nitro-1,3-benzodioxole 95%
5-Methyl-6-nitro-1,3-benzodioxole
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181,145 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00229114
CAS-Nummer: 32996-27-3