4-(Aminomethyl)phenol, N-BOC protected 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 4-hydroxybenzylcarbamate
OR957792-1G
OR957792-5G
APOSOR957792-1GEA
97.3
EUR
APOSOR957792-1G
APOSOR957792-5G
4-(Aminomethyl)phenol, N-BOC protected 96%
4-(Aminomethyl)phenol, N-BOC protected
Formel:
C₁₂H₁₇NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18206146 CAS-Nummer: 149505-94-2 |