4-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957923-1G
APOSOR957923-1GEA 157 EUR
APOSOR957923-1G
4-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 95%
4-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
Formel: C₆H₅Cl₂N·ClH
Molecular Weight: 198,478 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08234868
CAS-Nummer: 119396-04-2