2-Chloro-5-isopropoxypyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957933-1G OR957933-250MG
APOSOR957933-1GEA 150 EUR
APOSOR957933-1G APOSOR957933-250MG
2-Chloro-5-isopropoxypyridine 95%
2-Chloro-5-isopropoxypyridine
Formel: C₈H₁₀ClNO
Molecular Weight: 171.624 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19689743
CAS-Nummer: 1204483-99-7