4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR957980-100MG OR957980-250MG
APOSOR957980-100MGEA 30.6 EUR
APOSOR957980-100MG APOSOR957980-250MG
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzoic acid 95+%
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇BrO₃
Molecular Weight: 231.043 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11977384
CAS-Nummer: 670256-21-0