4-Butyl-2-nitroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR957993-5G
APOSOR957993-5GEA 121 EUR
APOSOR957993-5G
4-Butyl-2-nitroaniline 95%
4-Butyl-2-nitroaniline
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 194,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23725964
CAS-Nummer: 3663-22-7