3,6-Dimethylpicolinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR958005-1G OR958005-250MG
APOSOR958005-1GEA 487 EUR
APOSOR958005-1G APOSOR958005-250MG
3,6-Dimethylpicolinic acid 95%
3,6-Dimethylpicolinic acid
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,163 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12401109
CAS-Nummer: 83282-46-6