(4S)-6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride, (4S)-6-chloro-3,4-dihydro-2H-chromen-4-amine, hydrochloride
OR958124-250MG OR958124-1G
APOSOR958124-250MGEA 292 EUR
APOSOR958124-250MG APOSOR958124-1G
(4S)-6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride
(4S)-6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride
Formel: C₉H₁₀ClNO·ClH
Molecular Weight: 220,096 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24435622
CAS-Nummer: 1956436-48-8